Learn More
Phasemaker™ Phasemaker™ Tubes
Código de producto. 15645268
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15645268
Marca: Phasemaker™ A33248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Una bolsa de 100 tubos Phasemaker
Los tubos Phasemaker™ proporcionan un sellado hermético bajo la fase acuosa, lo que facilita el uso del reactivo TRIzol™ y el aumento del rendimiento en hasta un 30 %. Ideal para usuarios nuevos.
Los tubos Phasemaker™ contienen un polímero que separa y aísla con claridad la fase acuosa superior de la mezcla de TRIzol™ de la fase orgánica que se encuentra debajo, lo que facilita el pipeteo de la fase superior que contiene el ARN. El polímero funciona en gradiente de densidad, ya que es más pesado que la fase acuosa, pero más ligero que la fase orgánica; tras la centrifugación, se sitúa entre estas dos capas. Crea un sellado hermético entre las dos fases, lo que facilita el pipeteo de la fase acuosa sin el riesgo de arrastrar contaminantes de la capa orgánica. Por este motivo, los tubos Invitrogen Phasemaker permiten la recuperación de la fase acuosa completa, lo que aumenta el rendimiento hasta en un 30 %. Este es un polímero inerte que no interfiere en experimentos posteriores como la PCR. Funciona únicamente para la extracción de ARN con TRIzol™, TRIzol™ LS y TRIzol™ Plus. No se recomienda su uso con otros reactivos orgánicos, ya que su densidad puede ser diferente. Funciona con muestras recién obtenidas o congeladas (tejido o sangre). También  funciona con muestras de tejido tratadas previamente con RNAlater. Los tubos para Invitrogen Phasemaker se suministran ya predispensados. El tamaño del tubo es de   2 ml.
  • Predispensado en tubos de 2 ml
  • Crea un sellado hermético entre las fases acuosa y orgánica
  • Mayor facilidad para pipetear la fase acuosa completa
  • Aumenta el rendimiento hasta en un 30 %
  • La integridad del ARN no se ve comprometida
  • El sello permanece durante periodos de tiempo más largos, lo que le permite aumentar el número de muestras por lote
  • Inerte, no interfiere en experimentos posteriores
Garantía
Un año después de su recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cells, Tissue
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 100 tubos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Cells: ≤107
Tissue: ≤100 mg