Learn More
Invitrogen™ Platinum™ GenoType Tsp DNA Polymerase
El inicio en caliente integrado permite una reacción a temperatura ambiente
618.00€ - 4410.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | Polimerasa de identificación de genotipos TSP |
Velocidad de reacción | Estándar |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
Includes: Platinum GenoType TspDNA Polymerase is supplied with 10X PCR Buffer (200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl), and a vial of 50mM MgCl2.
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10524443
|
Invitrogen™
11448024 |
400 Reactions |
618.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10694793
|
Invitrogen™
11448032 |
2000 Reactions |
4410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN polimerasa Platinum GenoType Tspestá diseñado y calificado específicamente para la amplificación de marcadores de repetición de dinucleótidos en aplicaciones de genotipado basadas en PCR. La enzima es precomplexada con un inhibidor termolábil que contiene anticuerpos monoclonales para ADN polimerasa Tsp, lo que proporciona un método“de inicio en caliente” automático que mejora la especificidad de la PCR y permite el ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.
Aplicación
Amplificación de los loci de repetición del dinucleótido en aplicaciones en las que es deseable la eliminación de la adición de nucleótido sin molde.
Definición de unidad
Una unidad de ADN polimerasa PlatinumGenoType Tspse ha determinado funcionalmente como equivalente a una unidad de ADN polimerasa Taq en la amplificación de repeticiones de dinucleótidos utilizando condiciones de reacción estándar de ADN polimerasa Taq. Una unidad de ADN polimerasa Tsp se aproxima a 2,5 unidades de actividad. Una unidad de actividad incorpora 10 nmoles de desoxirribonucleótido en material precipitable por ácido en 30 minutos a 74 °C en óptimas condiciones de reacción.
PCR de inicio en caliente, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR Genotipado
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Bajo | |
Estándar | |
Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |
Polimerasa de identificación de genotipos TSP | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
1 X | |
Romo | |
500 bp o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.