Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum™ Taq
Ideal para la amplificación de fragmentos de ADN cuando se precisan niveles de producción altos y una amplificación robusta
Marca:  Invitrogen™ 11304102
6320.31 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10675783
  • 9480.00€ / 5000 reacciones
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Includes: La ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq (1000 μl a 5 U/μl) se suministra con un frasco (50 ml) de un tampón de alta fidelidad 10X (600 mm de Tris-SO4 (con un pH de 8,9), 180 mm de (NH4)2SO4) y un frasco (25 ml) de 50 mm de MgSO4.
Descripción
Descripción
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
La alta fidelidad se obtiene mediante una mezcla de ADN polimerasa Platinum Taq y la enzima de corrección (actividad de exonucleasas 3'-5') de la especie Pyrococcus polimerasa GB-D. La especificidad de la PCR se ha mejorado con la incorporación de tecnología de “arranque en caliente” automático de Platinum.
  • Fidelidad: más de seis veces superior a la de la ADN polimerasa Taq.
  • Tamaño del amplicón: amplificación de fragmentos de hasta 15 kb
  • Comodidad: conjunto de reacción a temperatura ambiente
  • Aplicaciones: amplificación de ADN de moldes genómicos, virales y plasmídicos complejos; y RT-PCR
Definición de la unidad:
una unidad de ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 min a 74 °C.
PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmentos largos, PCR, PCR y PCR en tiempo real, secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger y secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• 1 x 1000 μl de ADN polimerasa Platinum Taq de alta fidelidad (5 U/µl)
• 1 x 50 ml del tampón de alta fidelidad 10X [600 mM de Tris-SO4 (con un pH de 8,9), 180 mM de (NH4)2SO4]
• 1 x 25 ml de MgSO4 de 50 mM
Almacenar a una temperatura de entre -10 °C y -30 °C.
Bajo
ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq
ADN polimerasa
Clonación, High-fidelity PCR
Inicio en caliente integrado
Mezcla, 3'-A
20 kb o menos
Sonda de cebado
RT-qPCR de 1 paso
Estándar
Hielo seco
6 X
5000 reacciones
Componentes separados
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.