Learn More
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix de alta fidelidad
Inicio en caliente integrado
538.00€ - 16070.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
Includes: Platinum PCR SuperMix High Fidelity is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 100 amplification reactions of 50μL each are provided (4 x 1.125mL). Platinum PCR SuperMix High Fidelity Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase, Pyrococcus species GB-D thermostable polymerase, and Platinum Taq Antibody; 66mM Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8mM (NH4)2SO4; 2.4mM MgSO4; 220μM dNTPs; and stabilizers.
Requires: Plantilla y cebadores
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10545013
|
Invitrogen™
12532016 |
100 reacciones |
538.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10175622
|
Invitrogen™
12532024 |
5000 reacciones |
16070.00€
5000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Designed for high-specificity, high-fidelity DNA amplification, Platinum PCR SuperMix reduces reaction set-up time and only requires the addition of template and primer.
PlatinumPCR SuperMix es una mezcla de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP (desoxinucleótidos) lista para su uso para lograr una amplificación de PCR eficaz. Solo tiene que añadir el molde y los cebadores, lo que reduce el tiempo de preparación a la mitad.
- Obtenga una fidelidad más de seis veces mayor que la ADN polimerasa Taq
- Amplificar fragmentos de hasta 15 kb
- Obtener productos compuestos por extremos romos y 3'-A, aunque la mayoría de los extremos tendrá salientes 3'-A
- Minimizar la optimización de PCR
Uso de PlatinumPCR SuperMix de alta fidelidad
PlatinumPCR SuperMix de alta fidelidad se ha diseñado para aplicaciones de amplificación de ADN de alta especificidad y alta fidelidad, tales como la clonación o la mutagénesis. La alta fidelidad se obtiene mediante una mezcla de ADN polimerasa Taq y la corrección de la especie Pyrococcus polimerasa GB-D. La alta especificidad se consigue mediante anticuerpos antiTaq, los cuales permiten una PCR “de inicio en caliente” automático. Esta capacidad de inicio en caliente aumenta la especificidad y la producción, al tiempo que permite que el conjunto de reacciones se realice a temperatura ambiente.
PCR de alta fidelidad, PCR de inicio en caliente, PCR de fragmento largo, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Bajo | |
Estándar | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
6 X | |
Mezcla | |
15 kb o menos |
ADN polimerasa de alta fidelidad Platinum Taq | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
1.1X | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla maestra o SuperMix |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.