Learn More
Invitrogen™ Kits de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
762.00€ - 3235.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
Includes: 100μL SuperScript III/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM)
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10442882
|
Invitrogen™
11732020 |
100 reacciones |
762.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10104912
|
Invitrogen™
11732088 |
500 reacciones |
3235.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso proporciona detección sensible y específica con sondas y cebadores fluorogénicos, mientras que el kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green de un paso ofrece la facilidad y comodidad de la detección SYBR™ Green I
- RT SuperScript™ III para síntesis de ADNc a mayor temperatura para un mayor éxito con estructura secundaria de ARN difícil
- ADN polimerasa Taq Platinum™ con tecnología de inicio en caliente para mejorar la especificidad
- Cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas fluorogénicas con marcador doble para un rendimiento de detección superior
- Colorante SYBR™ Green I para detección fácil y cómoda
- Rendimiento validado en varias plataformas de instrumentos en tiempo real, incluidos sistemas basados en rotores
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Kit de un solo paso de qRT-PCR | |
Expresión génica, Detección de patógenos, Detección de virus |
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Platinum™, SuperScript™ | |
Hielo seco | |
ARN |