Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
Código de producto. p-4922115
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11578656 500 reacciones 500 reacciones
11568656 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 11578656
Marca: SuperScript™, Platinum™ 11745500
Edge
Includes
SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, mezcla de reacción 2X con ROX y 1 ml de sulfato de magnesio (50mm). Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica.
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de alto rendimiento de un solo paso. Los kits One-Step qRT-PCR con ROX incluyen transcriptasa inversa SuperScript™ III, que produce mayores rendimientos de ADNc de longitud completa para una representación más amplia de los genes, ADN polimerasa Platinum™ Taq, que se activa más rápido y más completamente que otras enzimas de inicio en caliente para ofrecer una amplificación más sensible, y colorante de referencia ROX premezclado a una concentración óptima para instrumentos ABI.
Dos configuraciones de kit permiten elegir los métodos de detección:
  • El kit SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR proporciona un sistema qRT-PCR altamente eficiente y rentable con detección SYBR Green I.
  • El kit SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR proporciona detección sensible y específica para su uso con cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas con doble etiqueta (p. ej TaqMan™)
Información de órdenes
Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 500 μl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq
• 12,5 ml de mezcla de reacción 2X con ROX
• 2 × 1 ml de sulfato de magnesio (50 mM)
Almacenar los componentes en la oscuridad a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SuperScript
Tipo de producto Kit de un solo paso de qRT-PCR
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de patógenos, Detección de virus
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ARN