Learn More
Invitrogen™ pOG44 Flp-Recombinase Expression Vector
Para una integración eficaz en líneas celulares Flp-In
Marca: Invitrogen™ V600520
Includes: La caja TOPO Cloning contiene todos los reactivos necesarios para clonar un producto de PCR amplificado con Taq (TOPO TA) o un producto de PCR generado con una enzima de corrección (TOPO direccional), incluidos 200 ng de vector activado con topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón de PCR 10X, solución de sal, primers y plantillas de control, primers para la secuenciación y un plásmido de control de expresión. La caja de células competentes contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, incluidas las 21 alícuotas de 50 μl de E. coli químicamente competente TOP10, el medio SOC y el plásmido de control superhelicoidal pUC19. El vector pEF5/FRT/V5-DEST contiene 6 μg de vector liofilizado y un plásmido de control.
Descripción
Expresión constitutiva, expresión en células de mamífero, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, integración dirigida
Especificaciones
Constitutivo | |
CMV | |
Ninguno | |
Sin etiquetar | |
20 μg | |
Flp-In™ |
Transfección | |
Vector de expresión del sistema Flp-In | |
El kit de expresión pcDNA™5/FRT/V5-His TOPO™ TA, el kit de expresión pSecTag/FRT/V5-His TOPO™ TA y el kit de expresión pEF5/FRT/V5 direccional TOPO™ contienen dos cajas. La caja TOPO™ Cloning contiene todos los reactivos necesarios para clonar un producto de PCR amplificado con Taq (TOPO™ TA) o un producto de PCR generado con una enzima de corrección (TOPO™ direccional), incluidos 200 ng de vector activado con topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón de PCR 10X, solución de sal, primers y plantillas de control, primers para la secuenciación y un plásmido de control de expresión. Almacenar a – 20 °C. La caja de células competentes One Shot™ contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, incluidas 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10, medio SOC y el plásmido de control superhelicoidal pUC19. Almacenar a - 80 °C. El vector pEF5/FRT/V5-DEST™ contiene 6 µg de vector liofilizado y un plásmido de control. Almacenar a -20 °C una vez resuspendido. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
TOPO™ | |
pOG44 | |
Integración dirigida |