Learn More
Invitrogen™ IL-6 Human ProQuantum Immunoassay Kit
GREENER_CHOICE
Measure cytokine proteins with small sample consumption and high sensitvity on a qPCR instrument
Marca:  Invitrogen™ A35573
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15884442
  • 764.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha descrito que la IL-6 se produce por fibroblastos, linfocitos T activados, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluyendo células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con la IL-2 en la proliferación de linfocitos T. IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P05231
<0,05pg/mL
ProQuantum
Humano
Instrumentos qPCR
BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
FAM™
RUO
-20 °C
30 min
0.064 – 10000 pg/ml
PCR en tiempo real Taqman™
Plasma, Sobrenadante, Suero
Cuantificación de proteínas citocinas
3569
Tampón de dilución de ensayo<Br>Conjugado de anticuerpos A<Br>Conjugado de anticuerpos B<Br>Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos<Br>Estándar<Br>Mezcla maestra<Br>Ligasa
96 pruebas
Suero, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl
Humano
2 h