Learn More
Invitrogen™ Solución de proteinasa K (20 mg/ml), grado de ARN
Permanece activo en diversas condiciones
Marca: Invitrogen™ 25530049
294.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21655" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una proteasa serina inespecífica que es útil para la digestión de proteínas en general.
- En un amplio intervalo de pH: actividad óptima entre 6,5 y 9,5
- Bajo condiciones de desnaturalización: p. ej., en presencia de urea o SDS
- En presencia de agentes de quelato metálico — p. ej., EDTA
- En temperaturas comparativamente altas: la temperatura de digestión óptima es de 65°C
- Filtro de proteínas: P
Aplicaciones
Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de secciones de tejido para hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxirribonucleasa; forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad
Una unidad de Manson se describe como la cantidad de enzima que libera 1µmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Chip-con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, aislamiento de ARN total
Especificaciones
20 mg/ml | |
Biología de la cromatina/Extracción de ARN/Extracción de ADN | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Proteinase K |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
5 ml | |
Mediciones |
Seguridad y manipulación
- 5 ML PROTEINASE K SOLUTION RNA STORE AT -20C
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, tritirachium album serine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.