Learn More
Invitrogen™ Kit Midiprep de plásmidos HiPure PureLink™
Sin disolventes orgánicos, bromuro de etidio ni cloruro de cesio
Marca: Invitrogen™ K210004
219.85 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 2.00000kg
Descripción
El kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure se ha diseñado para aislar ADN plasmídico para transfección a partir de E. coli. El protocolo del kit de mesopreparación tendrá un rendimiento típico de 100 a 350 µg de ADN plasmídico a partir de 15 a 25 ml de cultivo bacteriano con una pureza que es comparable a la obtenida con dos pases por gradientes de cloruro de cesio.
- Ahorro de tiempo y mano de obra – sin necesidad de pasos adicionales para extraer endotoxinas y otros contaminantes
- Producto de alta pureza y bajo en endotoxinas – lo bastante puro para la transfección de células de mamíferos
- Versatilidad: purifica cualquier tipo y tamaño de ADN plasmídico, incluidos BAC, bácmidos y ADN monocatenarios de M13
- Los kits de purificación de ADN plasmídico PureLink HiPure utilizan una tecnología patentada de resina de intercambio aniónico para purificar el ADN plasmídico en un nivel equivalente a dos pasadas a través de gradientes de CsCl.
- La resina combina una excelente capacidad con una velocidad de flujo rápida, una resolución alta, alto rendimiento y una eliminación eficaz de endotoxinas.
- Las preparaciones de plásmidos se pueden completar normalmente en menos de 2 horas
- A diferencia de los protocolos de gradientes de cloruro de cesio, los sistemas de purificación de plásmidos PureLink HiPure no utilizan disolventes problemáticos a la hora de trabajar con ellos o eliminarlos
- Normalmente, el ADN plasmídico preparado mediante el kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure tendrá una relación A260/A280 de más de 1,80, lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
- Los niveles de endotoxinas se encuentran normalmente entre 0,1 y 1 EU/µg, lo que convierte a este ADN plasmídico en la opción ideal para la transfección de células de mamíferos
- El tiempo de purificación es de dos horas
Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP™), obtención de la huella genética de cromosomas bacterianos artificiales (BAC), purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, secuenciación de ADN, análisis de fragmentos, midiprep, purificación de ADN plasmídico, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• Tampón de resuspensión de 100 ml (R3) • RNasa A de 550 µl • Tampón de lisis de 100 ml (L7) • Tampón de precipitación de 100 ml (N3) • Tampón equilibrado de 250 ml (EQ1) • Tampón de lavado de 500 ml (W8) • Tampón de elución de 125 ml (E4) • Tampón TE de 15 ml • 25 columnas HiPure • 5 soportes de columna Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. |
|
Resina de intercambio de aniones | |
5 ml | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
25 preparaciones | |
100-200 µg (media escala) de ADN plasmídico | |
Kit de midipreparación de plásmidos | |
Grado de transfección | |
ADN BAC, ADN plasmídico | |
2 h |
Columna | |
Cultivo bacteriano | |
ADN BAC, ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
<40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC | |
PureLink™ | |
25 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
PureLink™ | |
350 µg |
Seguridad y manipulación
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.