Learn More
Invitrogen™ Kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ HiPure
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink HiPure permite aislar una producción elevada de ADN plasmídico de alta pureza de E.coli en menos de 2 horas sin utilizar disolventes orgánicos ni cloruro de cesio y contiene bajos niveles de endotoxinas.
ADN plasmídico de alta pureza
- El kit de minipreparación de plásmidos PureLink HiPure se ha diseñado para aislar con eficacia el ADN plasmídico de E.coli en entre 1,5 y 2 horas
- El kit emplea resina de intercambio aniónico formada por pequeñas partículas con un tamaño de poro uniforme para purificar el ADN plasmídico con un nivel equivalente al que se obtiene con dos pases por gradientes de CsCl
- Con el kit se elimina la necesidad de realizar pasos adicionales para extraer contaminantes como el fenol, el cloroformo y el CsCl, lo que minimiza la exposición a materiales peligrosos y su eliminación
- Eficaz: mayor producción con bajos niveles de endotoxinas
- El kit de minipreparación de plásmidos PureLink HiPure permite purificar hasta 30 μg de ADN plasmídico de alta calidad de cultivos nocturnos de E.coli de entre 1 y 3 ml en aproximadamente 1 hora con un nivel de endotoxinas de entre 0,1 y 1 EU/μg al clonar plásmidos de alto número de copias
- Por lo general, el ADN aislado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink HiPure tiene un A260/A280 > a 1,80 cuando las muestras se diluyen en Tris-HCl (pH 7,5), lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
- El ADN purificado resulta adecuado para aplicaciones posteriores, como las que requieren ADN de la máxima pureza, como la transfección de células de mamíferos, la secuenciación de ADN manual y automatizada, la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la transcripción in vitro, la transformación celular bacteriana, la clonación y el etiquetado
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, minipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 50 ml de tampón de resuspensión (R3) • 550 µl de RNasa A • 50 ml de tampón de lisis (L7) • 40 ml de tampón de precipitación (N3) • 250 ml de tampón de equilibrado (EQ1) • 500 ml de tampón de lavado (W8) • 90 ml de tampón de elución (E4) • 15 ml de tampón TE • 100 columnas HiPure Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación de sílice |
| Báscula | Mini |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN BAC, ADN plasmídico |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 100 preparaciones |
| Escala preparativa | <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulphate, acetic acid