Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit
No se requiere precipitación con alcohol ni desalado
Marca: Invitrogen™ K210001
613.25 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 1.55000kg
Includes: Suficientes columnas PureLink, tubos de recolección, tubos de elución y reactivos para 100 purificaciones.
Descripción
El kit de purificación de plásmidos HQ Mini PureLink se ha diseñado para aislar ADN plasmídico de alta calidad adecuado para la digestión de enzimas de restricción, PCR, secuenciación, transformación de células bacterianas y transfección de células de mamíferos. Usando el kit, el ADN plasmídico puede aislarse de diferentes cantidades de células bacterianas.
El kit de purificación de plásmidos HQ Mini PureLink presenta las siguientes ventajas:
• Mayor capacidad de columna de centrifugación para ADN plasmídico en comparación con otros sistemas de purificación de plásmidos disponibles en el mercado
• Diseñado para aislar ADN plasmídico de alta calidad en menos de una hora
• Contaminación mínima del ADN genómico de la muestra purificada
• Rendimiento fiable del ADN purificado en aplicaciones posteriores
Descripción general del proceso
Las células bacterianas están sedimentadas, resuspendidas y lisadas. El lisado se neutraliza y las condiciones se ajustan para su posterior unión. Después de una aclaración por centrifugado, el lisado se procesa mediante la columna de centrifugación PureLink. El ADN se une a la membrana a base de sílice de la columna y las impurezas se eliminan mediante un solo paso de lavado. El ADN se eluye en el tampón de elución o agua.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación | |
Mini | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit de purificación de ADN plasmídico | |
Temperatura ambiente |
El PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit incluye suficientes columnas PureLink, tubos de recolección, tubos de elución y reactivos para 100 purificaciones. Almacene todos los componentes a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión tras añadir el ARNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Columna de centrifugación de sílice | |
Cultivo bacteriano | |
PCR, transfección, secuenciación, transformación, clonación | |
100 preparaciones | |
PureLink™ | |
100 preparaciones | |
ADN plasmídico |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.