Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Columna de centrifugación de sílice
Marca: Invitrogen™ K310050
99.40 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
Descripción
Los microkits de PCR PureLink™ son ideales para purificar y concentrar ADN de reacciones de PCR o digestión de restricción de bajo rendimiento. Estos fragmentos y amplicones de ADN altamente purificados proporcionan unos resultados excelentes en aplicaciones posteriores, como en la secuenciación de ADN, la digestión de restricción, la clonación, el PCR y el etiquetado. Los microkits de PCR PureLink™ proporcionan un método sencillo y rápido para purificar y concentrar fragmentos de ADN de un tamaño de entre 100 bp y 12 Kb. El exclusivo diseño de microboquilla permite una recuperación de hasta el 95 % de los fragmentos de ADN con un volumen de elución de tan solo 5 μl. Con un coeficiente de variación inferior al 10 % en el volumen de elución, puede estar seguro de que no se transporta etanol de los pasos del lavado, lo que le ofrece una mejor oportunidad de éxito en aplicaciones posteriores. La eliminación de cebadores, dNTP, enzimas y sales supera el 98,5 %. Este kit también puede eliminar eficazmente los nucleótidos con etiqueta de colorante no incorporados de una reacción de etiquetado de ADNc.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit incluye columnas, tampones de unión y lavado, tubos de recuperación y el manual. Almacenar a temperatura ambiente. | |
20 µl | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Microkit de PCR | |
10 min | |
Temperatura ambiente | |
ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) | |
Columna de centrifugación de sílice | |
Reacciones de etiquetado de ADNc |
Columna de centrifugación | |
5 µl | |
PureLink™ | |
50 preparaciones | |
De 100 bp a 12 kb | |
125 µl | |
Cloning, Standard PCR | |
50 preparaciones |
Seguridad y manipulación
- PCR Micro Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.