Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2
Se utiliza para purificar productos de PCR de un tamaño de entre 100 bp y 12 kb
Marca: Invitrogen™ K310005
61.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El tampón de unión B2 de purificación de PCR PureLink™ es el tampón de unión utilizado con el kit de purificación de PCR PureLink™. Se añade directamente a los productos de PCR en el primer paso del proceso del kit de purificación de PCR PureLink™ para facilitar la unión de ADN a la membrana de sílice. El tampón se activa mediante la adición de 80 ml de isopropanol.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Tampón de unión de purificación de PCR B2 | |
Temperatura ambiente |
PureLink™ | |
120 mL |