Learn More
Invitrogen™ Kit de extracción de gel rápida PureLink™
Descripción
Includes
Gel Solubilization Buffer (L3)
Wash Buffer (W1)
Elution Buffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Quick Gel Extraction Columns
Wash Tubes
Recovery Tubes
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages. DNA can be extracted and purified from agarose gels with different melting points in ∼30 minutes using PureLink™ silica membrane-based quick gel extraction columns. For your convenience, purification protocols are provided for centrifugation and for vacuum.
El kit de extracción rápida de gel PureLink le permite purificar de manera rápida y eficaz fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa TAE o TBE con diversos porcentajes. El ADN se puede extraer y purificar a partir de geles de agarosa con diferentes puntos de fusión en ∽ 30 minutos mediante columnas de extracción rápida de gel PureLink basadas en membranas de sílice.
- Purificación de los fragmentos de ADN de geles de agarosa TAE y TBE con varios porcentajes y puntos de fusión
- Realización del procedimiento en aproximadamente 30 minutos
- Purificación sencilla de fragmentos de ADN de 40 bp a 10 kb a partir de los geles
- Obtención de una alta recuperación de fragmentos de ADN
- Unión y purificación de hasta 15 μg de ADN con una columna
- Purificación de fragmentos de ADN que son de alta calidad y presentación de un rendimiento fiable en PCR, digestión de enzimas de restricción, clonación y etiquetado
- El kit de extracción rápida de gel PureLink no está diseñado para purificar ADN plasmídico superhelicoidal ni ADN genómico a partir de geles de agarosa.
- Si se utiliza este kit, solo se podrán purificar fragmentos de ADN lineal a partir de los geles.
- Embalaje sostenible menos peligroso
Extracción de gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | PureLink Elution Tubes For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación o vacío, columna de centrifugación de sílice |
| Tipo de muestra | Fragmentos de ADN en cortes de gel de agarosa, Muestras de gel |
| Volumen de elución | 50 μL |
| Tipo de producto final | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible, menos peligroso |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Etiqueta o tinte | Bromuro de etidio, SYBR Safe |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid, compound with guanidine