Learn More
Invitrogen™ Kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick
Código de producto. 10694823
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
cada uno
Código de producto. 10694823
Marca: Invitrogen™ K210011
Includes
Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado
The PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit is designed for rapid isolation of sequencing-grade plasmid DNA from E.coli in 30-45 minutes, using silica membrane columns.
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink Quick se ha diseñado para un rápido aislamiento del ADN plasmídico de secuenciación de E. coli en unos 30 minutos, mediante columnas de membrana de sílice. Características del kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick:
  • Rápido: ADN plasmídico listo para su uso generalmente en unos 30 minutos
  • Flexible: formatos que funcionan con plataformas de vacío y centrifugación
Aislamiento fiable y rentable del ADN plasmídico
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick permite el aislamiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos de 1 a 5 ml entre 30 y 45 minutos, mediante las columnas de centrifugación PureLink™. Estas columnas usan una exclusiva membrana de sílice para lograr una elevada producción de hasta 40 µg de ADN plasmídico de secuenciación. Las células se lisan mediante un procedimiento alcalino/SDS y el lisado se aplica a una columna de membrana de sílice que une selectivamente el ADN plasmídico. Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado y el ADN plasmídico se eluye en el tampón de TE. El ADN eluido es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias.
Compatible con formatos flexibles
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick se puede utilizar con un colector de vacío o centrifugación para purificar ADN plasmídico. Por lo general, el ADN aislado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick tiene un A260/A280 > a 1,80 cuando las muestras se diluyen en Tris-HCl (pH 7,5), lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores.
El ADN aislado se puede utilizar para diversas aplicaciones posteriores
El ADN plasmídico purificado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias, como transformaciones de células de mamíferos y bacterianas, secuenciación de ADN, digestión de enzimas de restricción, clonación y PCR.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20mg/ml
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión
• RNasa A (20 mg/ml)
• Tampón de lisis
• Tampón de precipitación
• Tampón de lavado
• Tampón TE
• Columnas de centrifugación en tubos de lavado
• Tubos de elución
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Tipo de producto final ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transformación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 250 preparaciones
Escala preparativa <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de minipreparación de plásmidos Quick
Cantidad 250 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba De 30 min a 45 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid