Learn More
Invitrogen™ Kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick
Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado
106.00€ - 447.00€
Especificaciones
Concentración 20mg/ml
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión
• ARNasa A (20 mg/ml)
• Tampón de lisis
• Tampón de precipitación
• Tampón de lavado
• Tampón TE
• Columnas de centrifugación en tubos de lavado
• Tubos de elución
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Ver más especificaciones
Includes: Resuspension Buffer (R3)
RNase A (20 mg/mL)
Lysis Buffer (L7)
Precipitation Buffer (N4)
Wash Buffer (W9)
Wash Buffer (W10)
TE Buffer (TE)
Spin Columns
Wash and Recovery Tubes
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10553293
Ver documentos
Invitrogen™
K210010
50 preparaciones
106.00€
50 preparaciones
10694823
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K210011
250 preparaciones
447.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink Quick se ha diseñado para un rápido aislamiento del ADN plasmídico de secuenciación de E. coli en unos 30 minutos, mediante columnas de membrana de sílice. Características del kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick:
  • Rápido: ADN plasmídico listo para su uso generalmente en unos 30 minutos
  • Flexible: formatos que funcionan con plataformas de vacío y centrifugación
Aislamiento fiable y rentable del ADN plasmídico
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick permite el aislamiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos de 1 a 5 ml entre 30 y 45 minutos, mediante las columnas de centrifugación PureLink™. Estas columnas usan una exclusiva membrana de sílice para lograr una elevada producción de hasta 40 µg de ADN plasmídico de secuenciación. Las células se lisan mediante un procedimiento alcalino/SDS y el lisado se aplica a una columna de membrana de sílice que une selectivamente el ADN plasmídico. Los contaminantes se eliminan con el tampón de lavado y el ADN plasmídico se eluye en el tampón de TE. El ADN eluido es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias.
Compatible con formatos flexibles
El kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick se puede utilizar con un colector de vacío o centrifugación para purificar ADN plasmídico. Por lo general, el ADN aislado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick tiene un A260/A280 > a 1,80 cuando las muestras se diluyen en Tris-HCl (pH 7,5), lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores.
El ADN aislado se puede utilizar para diversas aplicaciones posteriores
El ADN plasmídico purificado mediante el kit de minipreparación de plásmidos PureLink™ Quick es adecuado para todas las aplicaciones posteriores rutinarias, como transformaciones de células de mamíferos y bacterianas, secuenciación de ADN, digestión de enzimas de restricción, clonación y PCR.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
20mg/ml
• Tampón de resuspensión
• ARNasa A (20 mg/ml)
• Tampón de lisis
• Tampón de precipitación
• Tampón de lavado
• Tampón TE
• Columnas de centrifugación en tubos de lavado
• Tubos de elución
Columna de centrifugación de sílice
ADN plasmídico
No compatible con alto rendimiento (manual)
PureLink™
Temperatura ambiente
De 30 min a 45 min
Columna de centrifugación
Columna de centrifugación
Cultivo bacteriano
Secuenciación de última generación, clonación, secuenciación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transformación
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Kit de minipreparación de plásmidos Quick
ADN plasmídico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium azide, Sodiumhydroxide, Guanidine hydrochloride, Guanidine hydrochloride