Learn More
Invitrogen™ Minikit de ADN/ARN vírico PureLink™
Código de producto. 10013922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
10013922 50 preparaciones 50 reacciones
1 options
Código de producto. 10013922
Marca: Invitrogen™ 12280050
Edge
Includes
  • Tampón de lisis vírica (L22) de 32 ml
  • Tampón de lavado 5X (W5) de 15 ml
  • 2 x 1,6 ml de proteinasa K (20 mg/ml en tampón de almacenamiento)
  • Portador liofilizado de ARN de 310 μg
  • 15,5 ml de agua esterilizada, agua sin ARNasa
  • 50 columnas de centrifugación virales con tubos de recogida
  • 2 x 50 tubos de lavado (2,0 ml)
  • 50 tubos de recuperación (1,5 ml)
Proporciona un método rápido y eficaz para purificar simultáneamente ARN/ADN viral de líquidos biológicos (plasma, suero, líquido cefalorraquídeo) extracelulares frescos o congelados y sobrenadantes de cultivo celular.
El minikit de ARN/ADN vírico PureLink proporciona un método rápido y eficaz para purificar simultáneamente ARN/ADN vírico de líquidos biológicos (plasma, suero, líquido cefalorraquídeo) extracelulares frescos o congelados y sobrenadantes de cultivo celular. El kit está específicamente diseñado para aislar ácidos nucleicos virales de alta calidad a partir de diversos virus de ARN y ADN en un plazo de 45 minutos mediante volúmenes de elución baja que permiten un análisis posterior sensible. El ARN/ADN viral purificado está desprovisto de proteínas y endonucleasas, y es adecuado para su uso en aplicaciones posteriores que permiten el genotipado y la detección viral.
El minikit viral PureLink se ha utilizado para purificar el ADNbc vírico a partir de ortopoxvirus, incluidos el virus de la varicela de las vacas, el virus de la variola, el virus de la varicela del mono, el virus de la vaccinia y HERV.
El minikit de ARN/ADN viral PureLink proporciona las siguientes ventajas:
• Purificación rápida y eficaz de ácido nucleico vírico de alta calidad mediante centrifugación con columnas de centrifugación sin contaminación cruzada en las muestras
• Específicamente diseñado para purificar el ADN y el ARN víricos a partir de muestras extracelulares de ≤ 500 µl en un plazo de 45 minutos
• Capacidad para eluir ácidos nucleicos víricos en bajos volúmenes de elución de 10–50 µl para permitir análisis posteriores sensibles
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento El minikit de ADN/ARN vírico PureLink™ contiene suficientes reactivos para 50 reacciones.
Contenido del kit:
• 32 ml de tampón de lisis vírico (L22)
• 15 ml de tampón de lavado 5X (W5)
• 2 × 1,6 ml de proteinasa K (20 mg/ml en tampón de almacenamiento)
• 310 µg de ARN portador liofilizado
• 15,5 ml de agua esterilizada, sin ARNasa
• 50 columnas de centrifugación vírica con tubos de recogida
• 2 × 50 tubos de lavado (2,0 ml)
• 50 tubos de recuperación (1,5 ml)
Almacene todos los componentes excepto el ARN portador a temperatura ambiente. El ARN portador debe almacenarse a −20 °C.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Líquidos sin células, Líquido cefalorraquídeo, Muestras líquidas (p. ej., suero), Plasma, Suero, Virus, Nasopharyngeal Viral Transfer Medium (NPVTM)
Volumen de elución 10 to 50 μL
Tipo de producto final Viral RNA and DNA
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR) y Northern Blotting
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 45 min
Producción 5 μg (Binding capacity)
Cantidad de material de partida ≤500 μL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: thiocyanic acid, proteinase