Learn More
Invitrogen™ pYES2 Yeast Expression Vector
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Descripción
Includes
20 μg de vector de expresión, una punción de TOP10F' E. coli y una punción de levadura INVSc1.
- Contiene el gen URA3 para la selección en levadura y 2 μg de origen para el mantenimiento de copias altas
Expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | GAL1 |
| Tipo de producto | Vector de expresión de levaduras |
| Contenido y almacenamiento | El kit de vectores pYES2 incluye 20 μg de vector de expresión, un medio E. coli TOP10F´ y un medio de levadura INVSc1. Conserve el vector a -20 °C. Conserve los medios TOP10F´ y INVSc1 a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pYES |
| Línea de productos | YES |