Learn More
Invitrogen™ RediLoad™ Loading Buffer
Descripción
RediLoad™ se añade directamente a la mezcla de reacción de PCR antes de la amplificación. RediLoad incluye un reactivo que aumenta la densidad para facilitar la carga y un colorante de seguimiento rojo que migra a aproximadamente 25 bp y permite una supervisión sencilla de la electroforesis. RediLoad puede utilizarse como sustituto del tampón de carga de agarosa convencional y se suministra en una concentración 10X. Compatible con geles de agarosa.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Tampón | Tampones de carga de muestras |
| Concentración | 10X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Colorante rojo (25 bp) |
| Tipo de producto | Tampón de carga |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa E-Gel™ |
| Línea de productos | Listo para cargar |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |