Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ UV-Free Gel Purification Kit
Listo para su uso en clonación, secuenciación, transformación o transfección
Marca:  Invitrogen™ K200025
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
Código de producto. 10013542
  • 344.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Includes: Cada kit de purificación de gel S.N.A.P. El kit de purificación de gel sin UV incluye suficientes reactivos de cristal violeta, columnas S.N.A.P., viales de recolección, solución de yoduro de sodio, tampones de purificación y agua estéril para 25 purificaciones de gel.
Descripción
Descripción
El kit S.N.A.P.™ El kit de purificación de gel sin UV utiliza reactivos no tóxicos para purificar rápidamente fragmentos de ADN intactos a partir de geles de agarosa. La clave para aislar el ADN no dañado es el exclusivo reactivo de cristal violeta, que permite visualizar el ADN (>=200 ng) en el gel bajo luz ambiental. Se elimina así la necesidad de bromuro de etidio y de exposición a la luz UV, que puede hacer mella y dañar el ADN. Los ácidos nucleicos de hasta 7 kb se purifican de forma eficaz a partir del gel utilizando la práctica resina S.N.A.P.™, que se suministra lista para su uso en un formato de columna de centrifugación. La resina elimina las extracciones orgánicas, que generan residuos peligrosos. Además, no hay precipitaciones de etanol, que requieren mucho tiempo.
Facilidad de uso
El kit de purificación de gel sin UV S.N.A.P.™ produce ADN puro e intacto mediante un procedimiento rápido y sencillo. Simplemente:
1. Prepare el gel con el reactivo de cristal violeta y cargue las muestras en el tampón de carga del cristal violeta.
2. Visualice la banda de ADN bajo luz ambiente y escíndala desde el gel de agarosa.
3. Añada la solución Nal (incluida) y derrita la agarosa a 42-50 °C.
4. Cargue la muestra en la columna de centrifugación S.N.A.P.™
5. Elimine los contaminantes.
6. Eluya el ADN en agua.
El ADN eluido es muy puro y está intacto y listo para su uso en la clonación, secuenciación, transformación o transfección.
Especificaciones
Especificaciones
Columna de centrifugación
Kit
Fragmentos de ADN en cortes de gel de agarosa, Muestras de gel
No compatible con alto rendimiento (manual)
25 preparaciones
Kit de purificación de gel
Ácidos nucleicos en fragmentos de gel
Cada kit de purificación de gel S.N.A.P.™ El kit de purificación de gel sin UV incluye suficientes reactivos de cristal violeta, columnas S.N.A.P.™, viales de recolección, solución de yoduro de sodio, tampones de purificación y agua estéril para 25 purificaciones de gel. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Columna de centrifugación
Clonación, PCR
Cristal violeta
S.N.A.P. ™
25 preparaciones