Learn More
Invitrogen™ Agar Select™, polvo
Esterilizable en autoclave
Marca: Invitrogen™ 30391023
232.27 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Agente utilizado para fabricar medios microbiológicos sólidos
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae | |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli, Fungi | |
Temperatura ambiente |
Temperatura ambiente | |
Otros medios microbiológicos | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.