Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Maximizar el rendimiento del ADNc de longitud completa, así como el de la síntesis general de ADNc
Marca: Invitrogen™ 11917020
9538.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22010" para aplicar la oferta.
Includes: Reagents and buffers for 10 first- and second-strand cDNA synthesis reactions converting 25-50μg total RNA or 0.2-5μg mRNA into double-stranded cDNA.
Requires : Primer
Descripción
Contiene todos los reactivos (excepto un cebador que contiene oligo (dT)) necesarios para crear ADNc de doble cadena de alta calidad a partir de ARN total o ARN seleccionado poli A+(ARNm).
Simple, fiable y sin problemas
El kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript ofrece un método sencillo, fiable y sin problemas mediante el cual los moldes de ARN se pueden convertir en ADNc para su uso en experimentos de clonación y construcción de bibliotecas. Las reacciones descritas en el protocolo del kit de síntesis de ADNc de doble cadena SuperScript están diseñadas para convertir 25–50 µg de ARN total o 0,2– 5µg de ARNm, en ADNc de primera y segunda cadena (suministre su propio primer). Disfrute de las ventajas de un protocolo probado y de los reactivos de calidad uniforme. Para obtener el mejor producto de ADNc posible con este kit, utilice un sustrato de ARN de alta calidad.
- Fiabilidad: cada tampón, reactivo y enzima del kit es de la misma calidad que espera de Life Technologies
- Rendimiento SuperScript II es una enzima en la que puede confiar para la síntesis de primera cadena de alto rendimiento, alta calidad y uso general
- Temperatura óptima: de 42 °C
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligonucleótidos, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
El kit incluye reactivos y tampones para 10 reacciones de síntesis de ADNc de primera y segunda cadena que convierten 25-50 µg de ARN total o 0,2-5 µg de ARNm en ADNc bicatenario. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Etiquetado directo | |
SuperScript™ | |
50 reacciones | |
Hielo húmedo | |
ADNc (bicatenario) |
Kit | |
42 °C | |
Kit de síntesis de ADNc | |
SuperScript™ II | |
Análisis de micromatrices | |
ARN |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.