Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ II
Una versión mejorada de SuperScript RT
Marca: Invitrogen™ 18064014
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La transcriptasa inversa (RT) es una ADN polimerasa que sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. Esta enzima se manipula genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales en el centro activo de la ARNasa H para reducir la actividad de la ARNasa. Esta modificación estructural elimina la degradación de las moléculas de ARN durante la síntesis de la primera cadena de ADNc y ofrece a la RT SuperScript II características de rendimiento superior.- Producción: la reducción de la actividad de ARNasa H produce mayores rendimientos del primer cordón de ADNc
- Tamaño de ADNc: Generación de productos de RT-PCR de hasta 12 KB
- Termoestabilidad:actividad completa a 42°C
- Flexibilidad:utiliza ARN total o poli(A)+
- Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
- Concentración: 200 U/μl
- Definición de la unidad:Una unidad de transcriptasa inversa SuperScript II es la cantidad de enzimas necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)•oligo(dT)12-18 como primer de plantilla
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
- Temperatura óptima de reacción: 42 °C
- Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
La transcriptasa inversa SuperScript™ II (10.000 unidades en total, a 200 U/μl) se suministra con un vial de un tampón de primera cadena 5X [250 mm de Tris-HCl (con un pH de 8,3), 375 mm de KCl, 15 mm de MgCl2] y un vial de 100 mm de DTT. | |
Alto | |
Transcripción reversa | |
10.000 unidades | |
Reducido | |
200 U/μl | |
50 reacciones | |
Transcripción reversa | |
ARN |
Enzima independiente | |
50 min | |
42 °C | |
SuperScript II | |
Hielo húmedo | |
Primera cadena de ADNc | |
Componentes separados | |
Hasta 12,3 kb |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3037372 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 18064014 |
3074081 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 18064014 |
2467960 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18064014 |
2515632 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18064014 |
2487082 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18064014 |
Título del producto
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ II > 50 reacciones y 10.000 unidades