Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ II
Código de producto. p-4926554
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
2 miles de unidades
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10635003
Marca: Invitrogen™ 18064022
Edge
Una versión mejorada de SuperScript RT
La transcriptasa inversa (RT) es una ADN polimerasa que sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. Esta enzima se manipula genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales en el centro activo de la ARNasa H para reducir la actividad de la ARNasa. Esta modificación estructural elimina la degradación de las moléculas de ARN durante la síntesis de la primera cadena de ADNc y ofrece a la RT SuperScript II características de rendimiento superior.
  • Producción: la reducción de la actividad de ARNasa H produce mayores rendimientos del primer cordón de ADNc
  • Tamaño de ADNc: Generación de productos de RT-PCR de hasta 12 KB
  • Termoestabilidad:actividad completa a 42°C
  • Flexibilidad:utiliza ARN total o poli(A)+
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
  • Concentración: 200 U/μl
  • Definición de la unidad:Una unidad de transcriptasa inversa SuperScript II es la cantidad de enzimas necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)•oligo(dT)12-18 como primer de plantilla
  • Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
  • Temperatura óptima de reacción: 42 °C
  • Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa Superscript II 1 x 2000 unidades (200 U/μl)
• Tampón de primera cadena 5X
• 100 mMde DTT
Almacenar a –20 °C.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 2.000 unidades
Transcriptasa inversa SuperScript II
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 10 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12,3 kb
Material de partida ARN