Learn More
Invitrogen™ Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ III
Código de producto. 10308632
Click to view available options
Cantidad:
50 rxns
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. 10308632
Marca: Invitrogen™ 18080051
Includes
Oligo(dT)20 (50 μm), 50 μl; hexámeros aleatorios (50 ng/μl), 250 μl; tampón RT 10X, 1 ml; 0,1 m de DTT, 250 μl; cloruro magnésico de 25 mm, 500 μl; 10 mm de mezcla de dNTP, 250 μl; RT SuperScript III (200 U/μl), 50 μl; RNaseOUT (40 U/μl), 100 μl; ARNasa H de E. coli (2 U/μl), 50 μl; agua tratada con DEPC, 1,2 ml; ARN de HeLa total (10 ng/μl), 20 μl; cebador de control sentido (10 μm), 25 μl; cebador de control antisentido (10 μm), 25 μl
Se ha optimizado para la síntesis de la primera cadena del ADNc a partir de poly(A)+ purificado, o bien ARN total o RT-PCR
Con este sistema, pueden detectarse objetivos de ARN de 100 bp a >12 kb. La cantidad de material de partida puede variar entre 1 pg y 5 μg de ARN total. La transcriptasa inversa SuperScript III es una versión de la transcriptasa inversa (RT) del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV) que se ha diseñado para reducir la actividad de la ARNasa H y proporcionar mayor estabilidad térmica. La enzima se utiliza para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42 °C a 55 °C, lo que proporciona una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Como la RT SuperScript III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosomal, se puede emplear para sintetizar la primera cadena de ADNc a partir de una preparación de ARN total.
  • Uso del sistema de primera cadena SuperScript III: la síntesis de ADNc se realiza en el primer paso mediante ARN total o ARN seleccionado poli(A)+ cebado con oligo(dT), cebadores aleatorios o un cebador específico de genes.
  • En el segundo paso, la PCR se realiza en un tubo independiente con cebadores específicos para el gen de interés.
  • Para la reacción de la PCR, recomendamos una de las siguientes ADN polimerasas:
  • La ADN polimerasa Platinum Taq proporciona condiciones automáticas de incio en caliente para aumentar la especificidad hasta 4 kb.
  • La ADN polimerasa Platinum Taq de alta fidelidad proporciona un mayor rendimiento y una alta fidelidad para objetivos de hasta 15 kb.
  • La ADN polimerasa Pfx Platinum proporciona la máxima fidelidad para los objetivos, hasta 12 kb.
  • Temperatura óptima de reacción: 50 °C
  • Suficiente para 50 reacciones según un tamaño de reacción de 20 μl.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento El sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ III para RT-PCR se suministra con lo siguiente:
• Oligo(dT)20 (50 μm), 50 μl
• Hexámeros aleatorios (50 ng/μl), 250 μl
• de tampón RT 10X, 1 ml
• 0,1 m de DTT, 250 μl
• 25 mm de cloruro magnésico, 500 μl
• 10 mm de mezcla de dNTP, 250 μl
• RT SuperScript III (200 U/μl), 50 μl
• RNaseOUT (40 U/μl), 100 μl
• ARNasa H de E. coli (2 U/μl), 50 μl
• Agua tratada con DEPC, 1,2 ml
• ARN HeLa total (10 ng/μl), 20 μl
• Cebador de control sentido (10 μm), 25 μl
• Cebador de control antisentido (10 μm), 25 μl
Suficiente para 50 reacciones según un tamaño de reacción de 20 μl. Almacenar a – 20 °C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 50 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 50 rxns
Transcriptasa inversa SuperScript III
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Material de partida ARN
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.