Learn More
Invitrogen™ Tinción de gel de ácido nucleico SYBR™ Gold (10 000X concentrado en DMSO)
Código de producto. 10358492
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10358492
Marca: Invitrogen™ S11494
Includes
Se suministra como un concentrado 10.000 X en DMSO.
Tinción fluorescente extremadamente sensible para la detección de ácidos nucleicos
Utilícelo con transiluminadores UV, Dark Reader, escáneres láser o transiluminadores de luz azul.
  • Ultrasensible: 25–100 veces más sensible que el bromuro de etidio. Detecta hasta 25 g de ADN
  • Eficacia de la clonación de ADN mejorada: Transiluminación con luz azul excitable que no causa daños en el ADN
  • Mayor relación señal a fondo: Mejora la señal en más de 1000 cuando se une a los ácidos nucleicos
  • Versátil: Detecta ADNbc, ADNmc y ARN en geles nativos, de urea, formaldehído o glioxal
Propiedades de la tinción SYBR Gold es un colorante de cianina asimétrico patentado que exhibe una mejora de >1000 veces de la fluorescencia tras unirse a los ácidos nucleicos y tiene un gran valor cuántico (∽0,6) tras unirse al ADN o ARN monocatenario o bicatenario1. Los máximos de excitación para los complejos de ácido nucleico-colorante se encuentran a ∽495 nm y ∽300 nm, y los máximos de emisión son ∽537 nm.
Sensibilidad a las tinciones La tinción SYBR Gold es >10 veces más sensible que el bromuro de etidio para detectar ADN y ARN en geles de urea, glioxal y formaldehído desnaturalizantes, incluso con transiluminación a 300 nm. La tinción SYBR Gold también ha demostrado ser mucho más sensible que la tinción SYBR Green II para detectar productos de polimorfismo de conformación monocatenario (SSCP) y es mucho más sensible que la tinción con plata para la detección de ADN bicatenario en geles nativos de poliacrilamida.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
1Tuma RS, Beaudet MP, Jin X, Jones LJ, Cheung CY, Yue S, Singer VL. Characterization of SYBR Gold nucleic acid gel stain: a dye optimized for use with 300-nm ultraviolet transilluminators. Anal Biochem (1999) 268:278-288. (PMID: 10075818)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO
Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Gold
Tipo de producto Tinción para geles de ácidos nucleicos
Cantidad 500 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ARN, ADN