Learn More
Invitrogen™ Tinción para gel de ácido nucleico SYBR™ Green I, 10 000X concentrado en DMSO
Código de producto. 10710004
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
1 ml
20 x 50 μl
Unit Size:
1 ml
100 microlitros
500 microlitros
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10710004
Brand: Invitrogen™ S7563
This item is not returnable. View return policy
Tinción extremadamente sensible para detectar ADN bicatenario (ADNbc) en geles de agarosa y poliacrilamida
SYBR Green I ofrece una mayor sensibilidad para el ADNbc, lo que resulta especialmente útil para ensayos en los que la presencia de ADNmc o ARN contaminante podría ocultar los resultados. Gracias a una fluorescencia con un fondo excepcionalmente bajo y características espectrales que se aproximan en gran medida a las fuentes de luz y los conjuntos de filtros de los instrumentos existentes, la tinción SYBR Green I es ideal para su uso con escáneres láser.
Uso del producto 1 ml permite teñir 100 minigeles.
  • Sensibilidad: por lo menos cuatro veces más grande que la del bromuro de etidio para ADN en geles de agarosa
  • Facilidad de uso: los geles empapados en una tinción diluida se pueden visualizar sin desalinización
  • Compatibilidad: con transiluminadores UV, sistemas de documentación de geles y escáneres láser
  • Flexibilidad: para su uso con una amplia gama de aplicaciones, incluida la tipificación de ADN, los ensayos basados en PCR, los ensayos de daños en el ADN, el análisis de muestras complejas y la detección de PCR en tiempo real
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento • Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO
Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Green I
Tipo de producto Tinción para geles de ácidos nucleicos
Cantidad 500 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ADN
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.