Learn More
Invitrogen™ Tinción para gel de ácido nucleico SYBR™ Green I, 10 000X concentrado en DMSO
Código de producto. p-4926797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
1 ml
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
500 microlitros
10710004 500 μl 500 microlitros
11540746 20 x 50 μl 100 microlitros
10207252 1 ml 1 ml
3 options
Código de producto. 10710004
Marca: Invitrogen™ S7563
Tinción extremadamente sensible para detectar ADN bicatenario (ADNbc) en geles de agarosa y poliacrilamida
SYBR Green I ofrece una mayor sensibilidad para el ADNbc, lo que resulta especialmente útil para ensayos en los que la presencia de ADNmc o ARN contaminante podría ocultar los resultados. Gracias a una fluorescencia con un fondo excepcionalmente bajo y características espectrales que se aproximan en gran medida a las fuentes de luz y los conjuntos de filtros de los instrumentos existentes, la tinción SYBR Green I es ideal para su uso con escáneres láser.
Uso del producto 1 ml permite teñir 100 minigeles.
  • Sensibilidad: por lo menos cuatro veces más grande que la del bromuro de etidio para ADN en geles de agarosa
  • Facilidad de uso: los geles empapados en una tinción diluida se pueden visualizar sin desalinización
  • Compatibilidad: con transiluminadores UV, sistemas de documentación de geles y escáneres láser
  • Flexibilidad: para su uso con una amplia gama de aplicaciones, incluida la tipificación de ADN, los ensayos basados en PCR, los ensayos de daños en el ADN, el análisis de muestras complejas y la detección de PCR en tiempo real
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO
Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Green I
Cantidad 500 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ADN
Tipo de producto Tinción para geles de ácidos nucleicos