Learn More
Invitrogen™ Tinción de gel de ARN SYBR™ Green II, 10 000X concentrado en DMSO
Descripción
La tinción de gel de ARN SYBR Green II es uno de los colorantes más sensibles para detectar ARN en geles electroforéticos mediante escáneres láser o transiluminadores UV estándar. Es significativamente más sensible que el bromuro de etidio, la tinción que normalmente se utiliza para detectar ácidos nucleicos en geles.
Disponible en tres cómodas opciones de envasado:
- 500μl (tiñe 50 minigeles)
- 1 ml (tiñe 100 minigeles)
- 20 × 50μl (cada uno tiñe 5 minigeles): evita los residuos al procesar menos minigeles
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Se suministra como concentrado de 10 000X en DMSO Almacenar a -20 °C, proteger de la luz en un desecador. |
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Etiqueta o tinte | SYBR Green II |
| Cantidad | 1 ml |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | ARN |
| Tipo de producto | Tinción para geles de ARN |