Learn More
Invitrogen™ T-REx™-293 Cell Line
Ahorro significativo de tiempo y esfuerzo al utilizar el sistema T-REx™
Marca: Invitrogen™ R71007
2644.65 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Las líneas celulares T-REx expresan de manera estable la proteína represora de tetraciclina. Las líneas celulares T-REx se prueban funcionalmente por transfección transitoria con el vector de control positivo pcDNA™4/TO/lacZ. Las líneas celulares T-REx presentan niveles de expresión basal extremadamente bajos en estado reprimido y alta expresión en la inducción con tetraciclina.
Expresión de mamíferos, líneas de células de expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada
Especificaciones
1 x 107 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Almacenar en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
Humano | |
T-REx™ |
Línea celular T-REx™-293 | |
1 x 107 |