Learn More
Invitrogen™ T-REx™-HeLa Cell Line
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
3 x 10^6 células
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 1 x 107 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Almacenar en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Línea de células | Línea celular T-REx™-HeLa |
| Especie | Humano |
| N.° de celdas | 1 x 107 |
| Línea de productos | T-REx |
| Cantidad | 3 x 10^6 células |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction