Learn More
Invitrogen™ Ligasa de ADN T4 (1 U/μl)
Ideal para la clonación (ligamiento con extremo romo o extremo cohesivo) y adición de enlazadores o adaptadores a un ADN de extremo romo
67.75€ - 948.00€
Especificaciones
Concentración | 1 U/μl |
---|---|
Enzima | Ligasa |
Tipo de producto | T4 DNA Ligase |
Includes: Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10124752
|
Invitrogen™
15224017 |
100 U |
67.75€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10534613
|
Invitrogen™
15224025 |
500 U |
305.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11558726
|
Invitrogen™
15224090 |
4 × 500 U |
948.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La ligasa de ADN T4 cataliza la formación de enlaces fosfodiéster en presencia de ATP entre ADN bicatenario con extremos 3'-hidroxilo y 5'-fosfato. Los ácidos nucleicos de una sola cadena no son sustratos para esta enzima.
- Optimiza la ligadura en 5 minutos
- Fuente: Purificada a partir del lisógeno lambda de E. coli NM989
- Pruebas de rendimiento y calidad: Endodesoxirribonucleasa, ensayos de endodesoxirribonucleasa 3' y 5'; ligadura de eficacia probada.
- Definición de la unidad: Una unidad cataliza el intercambio de 1 nmol de pirofosfato marcado como 32P en ATP en 20 min a 37 °C. Una unidad es igual a aproximadamente 300 unidades de ligadura de extremo cohesivo.
- Condiciones de reacción de la unidad: 66 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 66 μM de ATP, 3,3 μM de pirofosfato marcado como 32P y enzima en 0,1 ml durante 20 min a 37 °C.
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
1 U/μl | |
Ligasa | |
T4 DNA Ligase |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.