Learn More
Invitrogen™ Ligasa de ADN T4 (5 U/μl)
Código de producto. 10443242
Click to view available options
Cantidad:
250 U
Tamaño de la unidad:
250 unidades
Código de producto. 10443242
Marca: Invitrogen™ 15224041
Edge
Includes
La ligasa del ADN T4 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [250 mm de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, 25 % (p/v) de polietilenglicol-8000].
Cataliza la formación de enlaces fosfodiéster en presencia de ATP entre ADN bicatenario con extremos 3-hidroxilo y 5-fosfato
El exclusivo tampón de ligasa de ADN T4 optimiza la ligadura, que puede realizarse en 5 minutos. Los ácidos nucleicos de una sola cadena no son sustratos para esta enzima.
Definición de la unidad: Una unidad cataliza el intercambio de pirofosfato marcado como 1nmol 32P en ATP en 20 min a 37 °C. (Una unidad es igual a aproximadamente 300 unidades de ligadura de extremo cohesivo.)
Condiciones de reacción de la unidad: 66 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 66 μM de ATP, 3,3 μM de pirofosfato marcado como 32P y enzima en 0,1 ml durante 20 min a 37 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento ADN ligasa T4 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [250 mm de Tris-HCl (pH de 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, polietilenglicol-8000 al 25 % (p/v)]. Almacenar a -20 °C.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima Ligasa
Tampón compatible Tampón de reacción 5X
Cantidad 250 U
Tipo de producto T4 DNA Ligase