Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase
Click to view available options
Cantidad:
250 U
50 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
T4 DNA Polymerase is supplied with a vial of 5X T4 DNA Polymerase buffer [165mM Tris acetate (pH 7.9), 330mM sodium acetate, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT].
- Aplicaciones: Etiquetado de ADN lineal bicatenario mediante síntesis de sustitución, mutagénesis específica de sitio dirigida a oligonucleótidos, marcado final de 3' de ADN bicatenario, pulido de ambos salientes de 5' o 3' para crear extremos romos
- Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ADN Polimerasa T4 en un plásmido
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de endodesoxirribonucleasa y fosfatasa monocatenarios y bicatenarios; actividades probadas de la exodesoxirribonucleasa y la polimerasa
- Definición de la unidad: Una unidad incorpora 10 nMol de desoxirribonucleótido total en material precipitado en ácido en 30 min a 37 °C utilizando ADN con muescas de ADNasa I como cebador de molde
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mM de glicina-NaOH (pH 8.8), 16,6 mM de (NH4)2SO4, 6 mM de MgCl2, 6,5 μM de EDTA, 10 mM de 2-mercaptoetanol, 0,165 mg/ml de BSA, 1,6 mg/ml de ADN de testículos de salmón con muescas de ADNasa I, 0,33 mm de dATP, 0,33 mm de dGTP, 0,33 ml de dTTP, 76 nM de [3H]dTTP y enzima en 0,1 ml durante 30 min a 37 °C
- Hay disponible un boletín técnico para ADN Polimerasa T4
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La ADN polimerasa T4 se suministra con un vial de tampón de ADN polimerasa T4 5X [165 mM de acetato de tris (pH 7,9), 330 mM de acetato de sodio, 50 mM de acetato de magnesio, 5 mM de DTT]. Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | ADN polimerasa |
| Polimerasa | T4 DNA Polymerase |
| Actividad exonucleasa | 3'-5' |
| Cantidad | 250 U |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Inicio en caliente | No |