Learn More
Invitrogen™ T7 Promoter Primer
Código de producto. 11675591
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
Código de producto. 11675591
Marca: Invitrogen™ N56002
Thermo Fisher Scientific ofrece cebadores para la amplificación por PCR que complementan muchos de los vectores actualmente disponibles.
Thermo Fisher Scientific ofrece cebadores para la amplificación por PCR que complementan muchos de los vectores actualmente disponibles. El cebador promotor de T7 es reconocido por la ARN polimerasa de T7 y se usa comúnmente para regular la expresión génica de proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes posteriores podrían usarse para otras aplicaciones de investigación posteriores.
Las características del cebador del promotor de T7 incluyen:
• Desalado y purificado por filtración en gel
• Ensayado para la función mediante amplificación por PCR
• Proporcionado en 2μ cantidad en g
Aplicaciones
• Secuenciación de Sanger
• Amplificación por PCR
Secuencia del cebador T7: 5´- TAATACGACTCACTATAGGG- 3´
Información de órdenes
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor T7
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento • Cebador promotor de T7 (2μg)
Conservar en el congelador a– 20° C.
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Longitud del cebador 20-mer
Secuencia del cebador 5 ́d[TAATACGACTCACTATAGGG]3 ́
Método de purificación Purificado en gel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Primer T7
Cantidad 2 μg
Para utilizar con (aplicación) Amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Formulario Liofilizado