Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
ARN polimerasa dependiente del ADN con alta especificidad para el promotor de secuencias de bacteriófagos T7
Marca:  Invitrogen™ 18033019
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093062
  • 442.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
Descripción
Descripción
Sintetiza grandes cantidades de ARN del ADN insertado en un vector de transcripción posterior de un promotor T7. Hay disponible un boletín técnico para ARN Polimerasa T7.
  • Aplicación: Síntesis de transcripciones de ARN etiquetadas y sin etiquetar.
  • Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ARN Polimerasa T7 en un plásmido
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de exodesoxirribonucleasa 3' y 5', ribonucleasa y nicking de ADN; rendimiento en una reacción de transcripción
  • Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 nMol de ribonucleótido en material precipitable en ácido en 1 hora a 37 °C usando un vector de transcripción T7 como molde
  • Condiciones de reacción de la unidad: 40 mM de Tris-HCl (pH 8.0), 25 mM de NaCl, 8 mM de MgCl2, 2 mM de espermidina-(HCl)3, 5 mM de DTT, 0,4 mM de ATP, 0,4 mM de CTP, 0,4 mM de GTP, 0,4 mM de UTP, 1 μCi [3H]GTP, 1 μg de Sphi-cut pT7L13 y enzima en 50 μl para 10 min a 37 °C
Expresión de proteínas sin células para análisis funcional, expresión de proteínas sin células para análisis estructural, expresión sin células (in vitro), análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
La ARN polimerasa T7 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [200 mM de tris-HCl (pH 8,0), 40 mM de MgCl2, 10 mM de espermidina-(HCl)3, 125 mM de NaCl], vial de 100 mM de DTT. Almacenar a -20 °C.
ARN-polimerasa T7
2500 U
Hielo húmedo
T7