Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
Descripción
Includes
T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
Sintetiza grandes cantidades de ARN del ADN insertado en un vector de transcripción posterior de un promotor T7. Hay disponible un boletín técnico para ARN Polimerasa T7.
- Aplicación: Síntesis de transcripciones de ARN etiquetadas y sin etiquetar.
- Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ARN Polimerasa T7 en un plásmido
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de exodesoxirribonucleasa 3' y 5', ribonucleasa y nicking de ADN; rendimiento en una reacción de transcripción
- Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 nMol de ribonucleótido en material precipitable en ácido en 1 hora a 37 °C usando un vector de transcripción T7 como molde
- Condiciones de reacción de la unidad: 40 mM de Tris-HCl (pH 8.0), 25 mM de NaCl, 8 mM de MgCl2, 2 mM de espermidina-(HCl)3, 5 mM de DTT, 0,4 mM de ATP, 0,4 mM de CTP, 0,4 mM de GTP, 0,4 mM de UTP, 1 μCi [3H]GTP, 1 μg de Sphi-cut pT7L13 y enzima en 50 μl para 10 min a 37 °C
Expresión de proteínas sin células para análisis funcional, expresión de proteínas sin células para análisis estructural, expresión sin células (in vitro), análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La ARN polimerasa T7 (50 U/µl) se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [200 mM de tris-HCl (pH 8,0), 40 mM de MgCl2, 10 mM de espermidina-(HCl)3, 125 mM de NaCl], vial de 100 mM de DTT. Almacenar a -20 °C. |
| Polimerasa | ARN-polimerasa T7 |
| Promotor | T7 |
| Cantidad | 2 × 2500 U |