Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ INVαF' Chemically Competent E. coli
Estrategia de clonación rápida en un solo paso para insertar directamente el producto de PCR amplificado con Taq en el vector plasmídico
Marca: Invitrogen™ K200001
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
El kit TA Cloning usa el vector de clonación pCR2.1 y ligasa de ADN T4 ExpressLink para generar un producto de ligadura en un paso de ligadura de 15 minutos a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente producen > 80 % de recombinantes que contienen insertos.
- Rápido y práctico: ligadura a temperatura ambiente en 15 minutos
- Eficaz: cribaje azul/blanco y > 80 % de los clones con inserto adecuado
- Flexible: elección de resistencia a kanamicina o ampicilina para la selección flexible de antibióticos
- Sin complicaciones: elimina cualquier modificación enzimática del producto de PCR
- Optimizado: no requiere el uso de primers de PCR que contengan sitios de restricción
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotor T7 para transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Poliligador versátil flanqueado con sitios EcoR I para facilitar la escisión de insertos
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
- La polimerasa Taq tiene una actividad no dependiente de plantilla que añade una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos de PCR
- El vector linealizado suministrado tiene residuos de una sola desoxitimidina 3' (T).
- Esto permite a los insertos de PCR ligar eficazmente con el vector
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
INVαF ́ | |
TA Cloning | |
Kit | |
20 reacciones | |
Kit de clonación | |
pCRII |
E. coli químicamente competente | |
Los kits TA Cloning™ contienen el vector pCR™2.1 linealizado, la ligasa de ADN T4 ExpressLink™, el tampón de ligación de ADN T4 5X ExpressLink™, dNTPs, el tampón de PCR 10X, agua esterilizada y controles. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superenrollado. Almacene el E. coli de One Shot™ a - 80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
|
Clonación PCR | |
One Shot™ | |
T7 |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.