Learn More
Invitrogen™ Tampón de TE (20X), sin ARNasa
Esencial para el éxito de los ensayos de cuantificación de ARN RiboGreen™
Marca:  Invitrogen™ T11493
174.80 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11568976
  • 242.00€ / 100 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
RNase-free TE Buffer (20X) is an essential component of Qubit and Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and Qubit dsDNA HS. It is offered here as a standalone solution to support quantification of dsDNA, ssDNA and RNA.
  • El concentrado de tampón TE sin ARNasa líquida (20X) amplía el número de ensayos de baja concentración en los kits de ensayo de cuantificación RiboGreen (R11491, R37302)
Purificación y análisis de ADN y ARN, cuantificación de ADN, cuantificación de ácidos nucleicos, cuantificación de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Tampón TE
Temperatura ambiente
20X
100 ml
Líquido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de TE (20X), sin ARNasa > 100 ml