Learn More
Invitrogen™ Tampón TE
Código de producto. 11568846
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11568846
Marca: Invitrogen™ 12090015
Componente del sistema de purificación de plásmidos PureLink 96
  • El tampón 1X TE es un componente del sistema de purificación de plásmidos PureLink 96
  • Se utiliza para resuspender el sedimento de plásmido purificado final y contiene muy bajos niveles de ácido etildiaminotetraacético (EDTA), por lo que es compatible con la secuenciación y otras aplicaciones enzimáticas
  • Composición: 10 mM de Tris-HCl (pH 8,0)
  • 0,1 mM de EDTA
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, purificación automatizada de ADN plasmídico, purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, miniprep, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Tampón TE
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido