Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Diseñado para clonar productos de PCR directamente a partir de una reacción de PCR en solo 5 minutos
Marca:  Invitrogen™ K462040
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10053172
  • 1366.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utiliza un vector pCR™-TOPO™ con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
  • Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
DH5α
Caja 1:
• Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
One Shot™
T7, SP6
Vectores TOPO-TA Cloning
TOPO™-TA
Kit
Kit de clonación
50 reacciones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.