Learn More
Invitrogen™ Reactivo de aislamiento de exosomas totales (de medios de cultivo celular)
Aísle fácilmente los exosomas y evite la ultracentrifugación excesivamente prolongada
Marca: Invitrogen™ 4478359
380.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24338" para aplicar la oferta.
Descripción
El reactivo de aislamiento total de exosomas (en medios de cultivo celular) permite un enriquecimiento rápido y eficaz de exosomas intactos en muestras de medios de cultivo celular.
- Maximice la recuperación de exosomas intactos para cualquier tipo de aplicación secuencia abajo
- Maximice la flexibilidad: se puede ampliar o reducir en función del tamaño de la muestra
- Permite una concentración simple y fiable de exosomas intactos de muestras de medios de células
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. | |
Exosomas | |
Medios de cultivos celulares |
Reactivo para aislamiento total de exosomas | |
50 mL | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2752563 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4478359 |
2811377 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4478359 |
2879178 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 4478359 |
2855494 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 4478359 |
2718592 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 4478359 |