Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de 100 bp TrackIt™
Descripción
Includes
Contiene: Escalera de ADN de 100 bp TrackIt™ (0,1μg/μl) en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 10 mm de EDTA (pH 8,0), XCFF al 0,06 %, tartrazina al 0,6 % y glicerol al 5 %; para 100 aplicaciones
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 100 bp to 2,000 bp. 100 bp DNA Ladder consists of 13 individual chromatography-purified DNA fragments and has reference bands at 2000, 1500, and 600 bp for easy orientation.
TrackIt 100 bp DNA Ladder is ideal for separation on 1–2% agarose gels.
La escalera de ADN de 100 bp TrackIt™ se prepara a partir de un plásmido que contiene repeticiones de un fragmento de ADN de 100 bp. El estándar de ADN de 100 bp TrackIt se ha formulado con dos tintes de seguimiento exclusivos, xileno cianol FF (XCFF) y tartrazina. Esto permite realizar un seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis e indica cuándo se alcanza el nivel máximo de resolución. Los tintes de seguimiento no ocultan la visualización de bandas de ADN en el estándar, ya que los tintes se procesan fuera de los límites de la mayoría de las bandas de ADN del estándar.
- Consta de 15 fragmentos en incrementos de 100 bp que varían en tamaño desde 100–1500 bp y una banda adicional a 2072 bp
- La banda de referencia de 600 bp tiene un brillo de aproximadamente el doble respecto a otras bandas para una sencilla determinación del tamaño de las mismas
- Formulada con tintes de seguimiento exclusivos, XCFF y tartrazina
- Diseñada para su uso con geles de agarosa E-Gel™ y TBE/TAE.
- Se suministra en un formato listo para cargar, estable a temperatura ambiente
- Se visualiza con bromuro de etidio o tinción SYBR™ Green
- Compatible con geles de agarosa y E-Gel™
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 500 μL TrackIt 100 bp DNA Ladder • 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C. |
| Concentración | 0,1 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 2000 bp |
| Volumen (métrico) | 50 μg |
| Compatibilidad del gel | Gel de agarosa |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Mostrar más |