Learn More
Invitrogen™ Bromuro de etidio UltraPure™, 10 mg/ml
Descripción
Includes
10 ml de una solución de 10 mg/ml
El bromuro de etidio UltraPure está disponible como una solución acuosa que contiene 10 mg/ml de bromuro de etidio UltraPure y agua de gran pureza. Sensible: Detección de cantidades tan pequeñas como 1 ng de ácidos nucleicos en geles de agarosa.
- Versátil: Detección de ADN o ARN
- Facilidad de uso: Puede utilizarse sin diluir o diluido con la concentración deseada
- El bromuro de etidio, compuesto aromático con un núcleo de fenantridina, presenta una excitación máxima a 300 nm y 520 nm y una emisión máxima a 600 nm
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 10ml solución de 10 mg⁄ml. Almacenar entre 15 °C y 30 °C |
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Fluorescente |
| Etiqueta o tinte | Bromuro de etidio |
| Tipo de producto | Bromuro de etidio |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | ARN, ADN |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.