Learn More
Invitrogen™ 1 M de Tris-HCI UltraPure™, pH 8,0
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Preparado como concentrado 1 M, los tampones se pueden diluir hasta la concentración deseada
- Se utiliza en aplicaciones de biología molecular o bioquímica general
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa
- Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, maxiprep, midiprep, miniprep, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 M |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). |
| pH | pH 8,0 |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Tipo de producto | Tampón Tris-HCl |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |