Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC UltraPure™
Código de producto. p-4926507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
400 ml
paquete de 4
11588636 4 x 1.25 mL paquete de 4
11528616 4 x 100 mL 400 ml
10636503 1 L 1 litro
3 options
Código de producto. 11588636
Marca: Invitrogen™ 10813012
Esterilización en autoclave para eliminar DEPC
  • El agua tratada con DEPC UltraPure es ideal para utilizarla con ARN. Se prepara incubando con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1 %. Estéril con filtro
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 6 to 8
Grado Biología molecular
Envase Tubo(s)
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Cantidad 4 x 1.25 mL
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos Ultrapuro