Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water
GREENER_CHOICE
Designed for use in all molecular biology applications
16.50€
Especificaciones
pH 6 to 8
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Not DEPC-Treated
Método de purificación Membrane-Filtered
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15657708
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Invitrogen™
10977015
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity
  • Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Our distilled water system is routinely monitored for compliance with current USP monograph test requirements for Water for Injection (WFI)
  • Sustainable packaging
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
Especificaciones
Especificaciones
6 to 8
Frasco
Membrane-Filtered
Sustainable packaging
Biología molecular
Not DEPC-Treated
UltraPure
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : • 1 bottle of UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water (500 mL/bottle)
Store at room temperature.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.