Learn More
Invitrogen™ Ácido etilenodiaminetetraacético UltraPure™, sal de disodio, dihidrato (Na2EDTA·2H2O)
Código de producto. 11588746
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11588746
Marca: Invitrogen™ 15576028
Adecuado para aplicaciones de biología o bioquímica molecular
  • El ácido etilendiaminotetraacético UltraPure, sal disódica, dihidrato (Na2EDTA•2H2o), es un quelante de catión metálico divalente
Electroforesis en gel de agarosa, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Bioquímica, biología molecular
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica, dihidrato
Cantidad 500 g
Pureza Grado de biología molecular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Polvo