Learn More
Invitrogen™ Fenol UltraPure™; cloroformo; alcohol isoamilo (25:24:1, v/v)
Código de producto. 11518756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ML
11518756 100 mL 100 ML
11528756 400 mL 400 ML
2 options
Código de producto. 11518756
Marca: Invitrogen™ 15593031
Se envasa en un gas inerte en frascos de color ámbar revestidos de plástico y resistentes a roturas.
  • El reactivo consta de alcohol isoamílico, cloroformo de alta pureza y fenol UltraPure™ saturado con Tris-HCl.
  • Cuando se extraen mezclas con fenol/cloroformo/alcohol isoamílico, las proteínas se desnaturalizan y se recogen en la fase orgánica o en la interfase, mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa.
  • El fenol/cloroformo/alcohol isoamílico UltraPure™ no contiene conservantes.
  • Se envasa en un gas inerte en botellas de color ámbar revestidas de plástico y resistentes a roturas.
  • El aspecto de la solución se evalúa a temperatura ambiente.
  • No se ha detectado ninguna actividad de ribonucleasa (ARNasa) ni desoxirribonucleasa (ADNasa).
  • Almacenar en el refrigerador a entre 2 °C y 8 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoles
Contenido y almacenamiento Almacénese entre 2 °C y 8 °C. Para ampliar la estabilidad del producto, se recomienda que el volumen de gas por encima de la solución se enjuague con argón o nitrógeno después de cada uso.
pH pH 8,05
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-